Stampa…
3,6-Dichloro-4,5-dimethylpyridazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR925462-100G OR925462-25G OR925462-5G
APOSOR925462-100GEA 230 EUR
APOSOR925462-100G APOSOR925462-25G APOSOR925462-5G
3,6-Dichloro-4,5-dimethylpyridazine 98%
3,6-Dichloro-4,5-dimethylpyridazine
Formula: C₆H₆Cl₂N₂
Peso molecolare: 177,031 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067745
CAS Number: 34584-69-5