Stampa…
4-(4-Chloro-phenyl)-isoxazol-5-ylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925457-1G OR925457-250MG
APOSOR925457-1GEA 335 EUR
APOSOR925457-1G APOSOR925457-250MG
4-(4-Chloro-phenyl)-isoxazol-5-ylamine 95%
4-(4-Chloro-phenyl)-isoxazol-5-ylamine
Formula: C₉H₇ClN₂O
Peso molecolare: 194.618 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01747260
CAS Number: 64047-49-0