Stampa…
2-Bromopyrimidin-5-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-5-hydroxypyrimidine
OR925447-1G OR925447-250MG
APOSOR925447-1GEA 466 EUR
APOSOR925447-1G APOSOR925447-250MG
2-Bromopyrimidin-5-ol 95%
2-Bromopyrimidin-5-ol
Formula: C₄H₃BrN₂O
Peso molecolare: 174,983 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09953508
CAS Number: 1240621-87-7