Stampa…
2-(Butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925443-1G OR925443-5G
APOSOR925443-1GEA 168 EUR
APOSOR925443-1G APOSOR925443-5G
2-(Butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(Butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₉H₁₂N₂OS
Peso molecolare: 196,269 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08691652
CAS Number: 915920-13-7