Stampa…
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methylhepta-3,5-dien-2-one
OR925267-25G OR925267-5G
APOSOR925267-25GEA 109 EUR
APOSOR925267-25G APOSOR925267-5G
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 95%
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Formula: C₈H₁₂O
Peso molecolare: 124,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043647
CAS Number: 16647-04-4