Stampa…
Methyl 2-methoxy-5-methylbenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924992-1G OR924992-5G
APOSOR924992-1GEA 64 EUR
APOSOR924992-1G APOSOR924992-5G
Methyl 2-methoxy-5-methylbenzoate 95%
Methyl 2-methoxy-5-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06411343
CAS Number: 63113-79-1