Stampa…
4,6-Dimethoxypyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR924951-1G OR924951-25G OR924951-5G
APOSOR924951-1GEA 176 EUR
APOSOR924951-1G APOSOR924951-25G APOSOR924951-5G
4,6-Dimethoxypyrimidine-5-carboxylic acid 97%
4,6-Dimethoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₈N₂O₄
Peso molecolare: 184,149 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11557227
CAS Number: 4319-93-1