Stampa…
5-Methylbenzofuran 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924946-1G OR924946-250MG
APOSOR924946-1GEA 720 EUR
APOSOR924946-1G APOSOR924946-250MG
5-Methylbenzofuran 95%
5-Methylbenzofuran
Formula: C₉H₈O
Peso molecolare: 132,159 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00138124
CAS Number: 18441-43-5