1-Amino-4-bromo-1H-pyrrole-2-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924899-1G
OR924899-250MG
APOSOR924899-1GEA
828
EUR
APOSOR924899-1G
APOSOR924899-250MG
1-Amino-4-bromo-1H-pyrrole-2-carbonitrile 95%
1-Amino-4-bromo-1H-pyrrole-2-carbonitrile
Formula:
C₅H₄BrN₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD23105808 CAS Number: 937161-86-9 |