(3R)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924898-1G
OR924898-250MG
APOSOR924898-1GEA
844
EUR
APOSOR924898-1G
APOSOR924898-250MG
(3R)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine 95%
(3R)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine
Formula:
C₇H₁₆N₂ Peso molecolare: 128,215 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09264184 CAS Number: 935534-43-3 |