Stampa…
(2R)-2-(Methylethyl)pyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924891-100MG OR924891-1G OR924891-250MG
APOSOR924891-100MGEA 190 EUR
APOSOR924891-100MG APOSOR924891-1G APOSOR924891-250MG
(2R)-2-(Methylethyl)pyrrolidine 95%
(2R)-2-(Methylethyl)pyrrolidine
Formula: C₇H₁₅N
Peso molecolare: 113,201 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18690104
CAS Number: 63328-14-3