Stampa…
Ethyl-3-isopropyl pyrazole-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924858-1G OR924858-250MG
APOSOR924858-1GEA 487 EUR
APOSOR924858-1G APOSOR924858-250MG
Ethyl-3-isopropyl pyrazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-3-isopropyl pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₉H₁₄N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07369096
CAS Number: 342026-17-9