Stampa…
tert-Butyl 3,5-dioxopiperidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924855-1G OR924855-25G OR924855-5G
APOSOR924855-1GEA 53.9 EUR
APOSOR924855-1G APOSOR924855-25G APOSOR924855-5G
tert-Butyl 3,5-dioxopiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 3,5-dioxopiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₅NO₄
Peso molecolare: 213,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14706038
CAS Number: 396731-40-1