Stampa…
7-Nitro-imidazo[1,2-a]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924836-1G OR924836-250MG
APOSOR924836-1GEA 829 EUR
APOSOR924836-1G APOSOR924836-250MG
7-Nitro-imidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Nitro-imidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₅N₃O₂
Peso molecolare: 163,134 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17016107
CAS Number: 1234615-93-0