Stampa…
2-(Methoxymethyl)azetidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR924801-10G OR924801-1G OR924801-5G
APOSOR924801-10GEA 2030 EUR
APOSOR924801-10G APOSOR924801-1G APOSOR924801-5G
2-(Methoxymethyl)azetidine
2-(Methoxymethyl)azetidine
Formula: C₅H₁₁NO
Peso molecolare: 101,147 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23105901
CAS Number: 1290136-94-5