Stampa…
3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR924769-1G OR924769-5G
APOSOR924769-1GEA 611 EUR
APOSOR924769-1G APOSOR924769-5G
3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine
3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine
Formula: C₆H₁₃NO
Peso molecolare: 115,174 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15474858
CAS Number: 1209654-41-0