Methyl 3-hydroxy-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR924751-10G
OR924751-1G
OR924751-5G
APOSOR924751-10GEA
2050
EUR
APOSOR924751-10G
APOSOR924751-1G
APOSOR924751-5G
Methyl 3-hydroxy-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Methyl 3-hydroxy-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Formula:
C₇H₁₂O₃ Peso molecolare: 144,168 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD23105985 CAS Number: 169899-49-4 |