Stampa…
(3S)-3-Phenylpyrrolidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR924732-1G OR924732-250MG
APOSOR924732-1GEA 859 EUR
APOSOR924732-1G APOSOR924732-250MG
(3S)-3-Phenylpyrrolidine 98%
(3S)-3-Phenylpyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₃N
Peso molecolare: 147,217 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19216484
CAS Number: 62624-46-8