Stampa…
Ethyl 2-(1H-imidazol-1-yl)-2-oxoacetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924600-1G OR924600-5G
APOSOR924600-1GEA 219 EUR
APOSOR924600-1G APOSOR924600-5G
Ethyl 2-(1H-imidazol-1-yl)-2-oxoacetate 95%
Ethyl 2-(1H-imidazol-1-yl)-2-oxoacetate
Formula: C₇H₈N₂O₃
Peso molecolare: 168,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21362621
CAS Number: 75716-82-4