1-(3-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)iodobenzene
OR9246-1G
OR9246-250MG
APOSOR9246-1GEA
270
EUR
APOSOR9246-1G
APOSOR9246-250MG
1-(3-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole 95%
1-(3-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole
Formula:
C₉H₈IN₃ Peso molecolare: 285,084 g/mol Punto di fusione: 53…55,5 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08271930 CAS Number: 615534-73-1 |