Stampa…
2-Amino-3-(biphenyl-4-yl)propanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3-(4-biphenylyl)propanoic Acid
OR924588-1G OR924588-5G
APOSOR924588-1GEA 139 EUR
APOSOR924588-1G APOSOR924588-5G
2-Amino-3-(biphenyl-4-yl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(biphenyl-4-yl)propanoic acid
Formula: C₁₅H₁₅NO₂
Peso molecolare: 241,285 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425234
CAS Number: 76985-08-5