Stampa…
2-(2-Furyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Furan-2-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde
OR924581-1G OR924581-5G
APOSOR924581-1GEA 168 EUR
APOSOR924581-1G APOSOR924581-5G
2-(2-Furyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde 95%
2-(2-Furyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Formula: C₉H₆N₂O₂
Peso molecolare: 174,156 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864504
CAS Number: 959240-19-8