Stampa…
Pyridazine-4-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR924578-1G OR924578-5G
APOSOR924578-1GEA 477 EUR
APOSOR924578-1G APOSOR924578-5G
Pyridazine-4-carbonitrile
Pyridazine-4-carbonitrile
Formula: C₅H₃N₃
Peso molecolare: 105,097 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09263328
CAS Number: 68776-62-5