Stampa…
5-Bromo-2,4-dimethylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924558-1G OR924558-250MG
APOSOR924558-1GEA 231 EUR
APOSOR924558-1G APOSOR924558-250MG
5-Bromo-2,4-dimethylpyridine 95%
5-Bromo-2,4-dimethylpyridine
Formula: C₇H₈BrN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09842454
CAS Number: 27063-92-9