Methyl 5-methylpyrimidine-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924529-1G
OR924529-250MG
APOSOR924529-1GEA
390
EUR
APOSOR924529-1G
APOSOR924529-250MG
Methyl 5-methylpyrimidine-2-carboxylate 95%
Methyl 5-methylpyrimidine-2-carboxylate
Formula:
C₇H₈N₂O₂ Peso molecolare: 152,151 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16660966 CAS Number: 76196-80-0 |