(1R,3R,5R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(1R,3R,5R)-2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid
OR924521-250MG
OR924521-500MG
APOSOR924521-250MGEA
232
EUR
APOSOR924521-250MG
APOSOR924521-500MG
(1R,3R,5R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid 97%
(1R,3R,5R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₁H₁₇NO₄ Peso molecolare: 227,257 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD16621713 CAS Number: 1148048-39-8 |