Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-3-ol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924505-1G OR924505-250MG
APOSOR924505-1GEA 329 EUR
APOSOR924505-1G APOSOR924505-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-3-ol 96%
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-3-ol
Formula: C₉H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11616169
CAS Number: 3418-45-9