Stampa…
Methyl 5-methyloxazole-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924492-1G OR924492-250MG
APOSOR924492-1GEA 807 EUR
APOSOR924492-1G APOSOR924492-250MG
Methyl 5-methyloxazole-2-carboxylate 95%
Methyl 5-methyloxazole-2-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₃
Peso molecolare: 141,125 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09839097
CAS Number: 124999-43-5