3-Aminomethylisoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Isoxazol-3-ylmethanamine, 1,2-Oxazol-3-ylmethanamine
OR924472-1G
OR924472-250MG
OR924472-5G
APOSOR924472-1GEA
0
EUR
APOSOR924472-1G
APOSOR924472-250MG
APOSOR924472-5G
3-Aminomethylisoxazole 95%
3-Aminomethylisoxazole
Formula:
C₄H₆N₂O Peso molecolare: 98,103 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06738791 CAS Number: 131052-58-9 UN: 2735 ADR: 8,III |