Stampa…
3-Amino-2-bromophenol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR924467-1G OR924467-250MG
APOSOR924467-1GEA 53.8 EUR
APOSOR924467-1G APOSOR924467-250MG
3-Amino-2-bromophenol 95+%
3-Amino-2-bromophenol
Formula: C₆H₆BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846453
CAS Number: 100367-36-0