Stampa…
2-(Hydroxymethyl)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924435-1G OR924435-5G
APOSOR924435-1GEA 123 EUR
APOSOR924435-1G APOSOR924435-5G
2-(Hydroxymethyl)benzonitrile 95%
2-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₇NO
Peso molecolare: 133,147 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11111887
CAS Number: 89942-45-0