Stampa…
1-Azaspiro[3.4]octan-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924408-1G OR924408-250MG
APOSOR924408-1GEA 807 EUR
APOSOR924408-1G APOSOR924408-250MG
1-Azaspiro[3.4]octan-2-one 95%
1-Azaspiro[3.4]octan-2-one
Formula: C₇H₁₁NO
Peso molecolare: 125,168 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20384799
CAS Number: 178242-70-1