(3-Bromothiophen-2-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924308-10G
OR924308-1G
OR924308-5G
APOSOR924308-10GEA
829
EUR
APOSOR924308-10G
APOSOR924308-1G
APOSOR924308-5G
(3-Bromothiophen-2-yl)methanol 95%
(3-Bromothiophen-2-yl)methanol
Formula:
C₅H₅BrOS Peso molecolare: 193,062 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06202660 CAS Number: 70260-17-2 |