N,N-Dimethyl-2-phenylacetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924304-1G
OR924304-250MG
APOSOR924304-1GEA
292
EUR
APOSOR924304-1G
APOSOR924304-250MG
N,N-Dimethyl-2-phenylacetamide 95%
N,N-Dimethyl-2-phenylacetamide
Formula:
C₁₀H₁₃NO Peso molecolare: 163,216 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00157672 CAS Number: 18925-69-4 |