Stampa…
5-Ethylpyrimidin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924263-1G OR924263-250MG
APOSOR924263-1GEA 248 EUR
APOSOR924263-1G APOSOR924263-250MG
5-Ethylpyrimidin-2-amine 95%
5-Ethylpyrimidin-2-amine
Formula: C₆H₉N₃
Peso molecolare: 123,156 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09743848
CAS Number: 39268-71-8