Dimethyl 3-aminophthalate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR924260-100G
OR924260-25G
OR924260-5G
APOSOR924260-100GEA
806
EUR
APOSOR924260-100G
APOSOR924260-25G
APOSOR924260-5G
Dimethyl 3-aminophthalate 95%
Dimethyl 3-aminophthalate
Formula:
C₁₀H₁₁NO₄ Peso molecolare: 209,199 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09029586 CAS Number: 34529-06-1 |