Stampa…
2-Bromo-6-methylnicotinonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924227-1G OR924227-250MG
APOSOR924227-1GEA 807 EUR
APOSOR924227-1G APOSOR924227-250MG
2-Bromo-6-methylnicotinonitrile 95%
2-Bromo-6-methylnicotinonitrile
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197,032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06254423
CAS Number: 155265-57-9