Stampa…
(S)-2-N-Boc-propane-1,2-diamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-tert-Butyl 1-aminopropan-2-ylcarbamate
OR924219-1G OR924219-500MG
APOSOR924219-1GEA 524 EUR
APOSOR924219-1G APOSOR924219-500MG
(S)-2-N-Boc-propane-1,2-diamine 97%
(S)-2-N-Boc-propane-1,2-diamine
Formula: C₈H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 174,241 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08726031
CAS Number: 146552-71-8