Ethyl indane-5-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl Indane-5-carboxylate
Formula:
C₁₂H₁₄O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12179700 CAS Number: 105640-11-7 |