Stampa…
5-(Methylsulphonyl)-1H-indazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924191-1G OR924191-250MG
APOSOR924191-1GEA 754 EUR
APOSOR924191-1G APOSOR924191-250MG
5-(Methylsulphonyl)-1H-indazole 95%
5-(Methylsulphonyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₈N₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13190321
CAS Number: 1268816-48-3