2-(3-Methoxypyridin-2-yl)acetic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924160-1G
OR924160-250MG
APOSOR924160-1GEA
633
EUR
APOSOR924160-1G
APOSOR924160-250MG
2-(3-Methoxypyridin-2-yl)acetic acid 96%
2-(3-Methoxypyridin-2-yl)acetic acid
Formula:
C₈H₉NO₃ Peso molecolare: 167,162 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09924953 CAS Number: 1000515-98-9 |