Stampa…
1-(5-Amino-1H-indol-1-yl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Acetyl-5-aminoindole
OR924110-1G OR924110-250MG
APOSOR924110-1GEA 720 EUR
APOSOR924110-1G APOSOR924110-250MG
1-(5-Amino-1H-indol-1-yl)ethanone 95%
1-(5-Amino-1H-indol-1-yl)ethanone
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Peso molecolare: 174,199 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11559037
CAS Number: 16066-93-6