Stampa…
(S)-Fmoc-2-amino-5-(trityl-carbamoyl)pentanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Fmoc-HoGln(Trt)-OH, Fmoc-l-hgln(trt)-OH, Fmoc-L-Homogln(Trt)-OH
OR924095-100MG OR924095-250MG
APOSOR924095-100MGEA 212 EUR
APOSOR924095-100MG APOSOR924095-250MG
(S)-Fmoc-2-amino-5-(trityl-carbamoyl)pentanoic acid
(S)-Fmoc-2-amino-5-(trityl-carbamoyl)pentanoic acid
Formula: C₄₀H₃₆N₂O₅
Peso molecolare: 624,724 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03093573
CAS Number: 1263046-43-0