Stampa…
Ethyl 5-chloropyrimidine-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924082-1G OR924082-250MG
APOSOR924082-1GEA 807 EUR
APOSOR924082-1G APOSOR924082-250MG
Ethyl 5-chloropyrimidine-2-carboxylate 95%
Ethyl 5-chloropyrimidine-2-carboxylate
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
Peso molecolare: 186,596 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16610953
CAS Number: 1227571-82-5