Stampa…
Imidazole hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR924059-100G OR924059-1KG OR924059-250G OR924059-25G OR924059-500G
APOSOR924059-100GEA 31.9 EUR
APOSOR924059-100G APOSOR924059-1KG APOSOR924059-250G APOSOR924059-25G APOSOR924059-500G
Imidazole hydrochloride 95%
Imidazole hydrochloride
Formula: C₃H₄N₂·ClH
Punto di fusione: 156…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012695
CAS Number: 1467-16-9