trans-3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR924057-1G
OR924057-5G
APOSOR924057-1GEA
293
EUR
APOSOR924057-1G
APOSOR924057-5G
trans-3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
trans-3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
Formula:
C₅H₈O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17676395 CAS Number: 1268521-85-2 |