Stampa…
4-Methoxy-3,5-dimethylpicolinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924043-1G OR924043-250MG
APOSOR924043-1GEA 208 EUR
APOSOR924043-1G APOSOR924043-250MG
4-Methoxy-3,5-dimethylpicolinic acid 95%
4-Methoxy-3,5-dimethylpicolinic acid
Formula: C₉H₁₁NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22397804
CAS Number: 138569-60-5