Stampa…
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)thiophene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924020-1G OR924020-5G
APOSOR924020-1GEA 292 EUR
APOSOR924020-1G APOSOR924020-5G
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)thiophene 95%
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)thiophene
Formula: C₅H₅ClOS
Peso molecolare: 148,611 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203004
CAS Number: 193602-41-4