Stampa…
2-Ethynyl-6-methylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924008-1G OR924008-250MG
APOSOR924008-1GEA 361 EUR
APOSOR924008-1G APOSOR924008-250MG
2-Ethynyl-6-methylpyridine 95%
2-Ethynyl-6-methylpyridine
Formula: C₈H₇N
Peso molecolare: 117,148 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08703491
CAS Number: 30413-58-2