2,2-Dimethyl-1H-indene-1,3(2H)-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923993-1G
OR923993-250MG
APOSOR923993-1GEA
633
EUR
APOSOR923993-1G
APOSOR923993-250MG
2,2-Dimethyl-1H-indene-1,3(2H)-dione 95%
2,2-Dimethyl-1H-indene-1,3(2H)-dione
Formula:
C₁₁H₁₀O₂ Peso molecolare: 174,196 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00144912 CAS Number: 17190-77-1 |